Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502998-1G PC502998-25G PC502998-5G
APOSPC502998-1GEA 24.95 EUR
APOSPC502998-1G APOSPC502998-25G APOSPC502998-5G
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₇H₃BrFNO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09929336
Číslo CAS: 1016722-24-9
OSN: 2206
ADR: 6.1,III