Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502997-1G PC502997-25G PC502997-5G
APOSPC502997-1GEA 24.95 EUR
APOSPC502997-1G APOSPC502997-25G APOSPC502997-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32200433
Číslo CAS: 848771-80-2
OSN: 2206
ADR: 6.1,III