Tlačiť
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 91.46 EUR
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22557657
Číslo CAS: 364364-00-1
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III