Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502905-1G PC502905-250MG
APOSPC502905-1GEA 696.35 EUR
APOSPC502905-1G APOSPC502905-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634839
Číslo CAS: 2244087-21-4
OSN: 3265
ADR: 8,III