Tlačiť
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502903-1G PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502903-1G APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634837
Číslo CAS: 2244088-41-1
OSN: 3261
ADR: 8 III