Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634836
Číslo CAS: 2244088-55-7
OSN: 3265
ADR: 8 III