Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502901-1G PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA 765.47 EUR
APOSPC502901-1G APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28527821
Číslo CAS: 1782526-83-3
OSN: 3265
ADR: 8 III