Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502899-1G PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502899-1G APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634835
Číslo CAS: 2244087-06-5
OSN: 3265
ADR: 8 III