Tlačiť
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene
PC502898-1G PC502898-250MG PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA 363.42 EUR
APOSPC502898-1G APOSPC502898-250MG APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22492378
Číslo CAS: 1824142-81-5
OSN: 3265
ADR: 8,III