Tlačiť
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22491802
Číslo CAS: 1823057-30-2
OSN: 3265
ADR: 8 III