Tlačiť
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 696.35 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634833
Číslo CAS: 2244085-01-4
OSN: 3265
ADR: 8,III