Tlačiť
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634832
Číslo CAS: 2244083-48-3
OSN: 3265
ADR: 8 III