Tlačiť
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634830
Číslo CAS: 2244085-66-1
OSN: 3265
ADR: 8 III