Tlačiť
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634829
Číslo CAS: 2244087-79-2
OSN: 3265
ADR: 8 III