Tlačiť
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31634828
Číslo CAS: 2244087-75-8
OSN: 3261
ADR: 8 III