Tlačiť
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502880-1G PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA 696.35 EUR
APOSPC502880-1G APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079786
Číslo CAS: 1780254-42-3
OSN: 3265
ADR: 8,III