Tlačiť
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50280-1G PC50280-250MG
APOSPC50280-1GEA 704.59 EUR
APOSPC50280-1G APOSPC50280-250MG
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈F₂N₂O₂S
Mw: 222.212 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30471216
Číslo CAS: 1631960-98-9