Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502717-1G PC502717-250MG
APOSPC502717-1GEA 696.35 EUR
APOSPC502717-1G APOSPC502717-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393831
Číslo CAS: 1261822-79-0
OSN: 3265
ADR: 8,II