Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502715-1G PC502715-250MG PC502715-100MG PC502715-5G
APOSPC502715-1GEA 331.26 EUR
APOSPC502715-1G APOSPC502715-250MG APOSPC502715-100MG APOSPC502715-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.564 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393770
Číslo CAS: 1261822-56-3