Tlačiť
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 676.69 EUR
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Mw: 254.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399023
Číslo CAS: 1261453-43-3