Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 230.72 EUR
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Mw: 240.564 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393799
Číslo CAS: 1261617-84-8