Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 163.03 EUR
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O
Mw: 333.928 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701032
Číslo CAS: 685126-87-8
OSN: 3265
ADR: 8 II