Tlačiť
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502673-1G PC502673-5G
APOSPC502673-1GEA 56.48 EUR
APOSPC502673-1G APOSPC502673-5G
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Mw: 188.583 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203787
Číslo CAS: 773874-05-8