Tlačiť
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502660-1G PC502660-250MG PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA 155.02 EUR
APOSPC502660-1G APOSPC502660-250MG APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
Mw: 219.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185770
Číslo CAS: 101066-57-3