Tlačiť
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502653-10G PC502653-1G PC502653-5G PC502653-25G
APOSPC502653-10GEA 1153.62 EUR
APOSPC502653-10G APOSPC502653-1G APOSPC502653-5G APOSPC502653-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
Mw: 219.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847795
Číslo CAS: 284047-98-9