Tlačiť
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 24.95 EUR
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
Mw: 249.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06637356
Číslo CAS: 22227-63-0