Tlačiť
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 191.07 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.591 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203770
Číslo CAS: 378231-19-7