Tlačiť
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 141.8 EUR
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Mw: 166.109 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08063904
Číslo CAS: 143306-27-8