Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 66.49 EUR
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
Mw: 228.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561152
Číslo CAS: 2244080-89-3