Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502526-1G PC502526-250MG PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA 66.59 EUR
APOSPC502526-1G APOSPC502526-250MG APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580791
Číslo CAS: 1404194-78-0
OSN: 3276
ADR: 6.1,III