Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 596.03 EUR
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅NO
Mw: 223.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28791009
Číslo CAS: 1806305-45-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III