Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502513-1G PC502513-250MG PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA 39.74 EUR
APOSPC502513-1G APOSPC502513-250MG APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Mw: 226.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28399110
Číslo CAS: 1799439-11-4