Tlačiť
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502486-1G PC502486-250MG PC502486-5G
APOSPC502486-1GEA 79.82 EUR
APOSPC502486-1G APOSPC502486-250MG APOSPC502486-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28791014
Číslo CAS: 1803789-95-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III