Tlačiť
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502480-1G PC502480-250MG PC502480-5G
APOSPC502480-1GEA 66.49 EUR
APOSPC502480-1G APOSPC502480-250MG APOSPC502480-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
Mw: 291.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561161
Číslo CAS: 2244076-54-6
OSN: 3265
ADR: 8 III