Tlačiť
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502477-1G PC502477-250MG PC502477-5G
APOSPC502477-1GEA 66.49 EUR
APOSPC502477-1G APOSPC502477-250MG APOSPC502477-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
Mw: 228.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561160
Číslo CAS: 2244081-42-1