Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 422.59 EUR
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.137 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30184382
Číslo CAS: 2168352-66-5