Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502437-10G PC502437-1G PC502437-5G
APOSPC502437-10GEA 691.37 EUR
APOSPC502437-10G APOSPC502437-1G APOSPC502437-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Mw: 220.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13623651
Číslo CAS: 1096884-89-7