Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502428-1G PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA 711.4 EUR
APOSPC502428-1G APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
Mw: 242.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561151
Číslo CAS: 1309597-49-6