Tlačiť
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 655.72 EUR
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Mw: 220.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29481964
Číslo CAS: 1698500-38-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III