Tlačiť
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502404-1G PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA 257.16 EUR
APOSPC502404-1G APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Mw: 174.102 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185554
Číslo CAS: 205533-31-9