Tlačiť
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 2002.81 EUR
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈FIO₂
Mw: 282.051 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30830103
Číslo CAS: 2090747-09-2