Tlačiť
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502350-1G PC502350-250MG
APOSPC502350-1GEA 596.87 EUR
APOSPC502350-1G APOSPC502350-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HBrF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756734
Číslo CAS: 104222-41-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III