Tlačiť
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 540.36 EUR
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Mw: 195.114 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20723017
Číslo CAS: 206546-19-2