Tlačiť
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502337-1G PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA 695.37 EUR
APOSPC502337-1G APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Mw: 286.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737947
Číslo CAS: 1805591-69-8