Tlačiť
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502333-1G PC502333-250MG PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA 680.3 EUR
APOSPC502333-1G APOSPC502333-250MG APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Mw: 286.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580935
Číslo CAS: 1417566-72-3