Tlačiť
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502321-1G PC502321-250MG PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA 198.68 EUR
APOSPC502321-1G APOSPC502321-250MG APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Mw: 163.552 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525492
Číslo CAS: 1204296-03-6