Tlačiť
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50229-1G PC50229-250MG PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA 96.13 EUR
APOSPC50229-1G APOSPC50229-250MG APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09032899
Číslo CAS: 914224-31-0