Tlačiť
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 165.83 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Vzorec: C₁₀H₆BrF₂NO
Mw: 274.062 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29761120
Číslo CAS: 2089319-24-2