Tlačiť
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 539.91 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClFNO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26032776
Číslo CAS: 1551793-37-3
OSN: 3261
ADR: 8,III