Tlačiť
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 1242.54 EUR
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrF₂N₂
Mw: 223.018 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25476827
Číslo CAS: 1803571-23-4